NORS4255001
Bruker Match™ tubes
O.D. × L 4.25 mm × 100 mm, volume 370 μL
Synonim(y):
Precyzyjnie obrobiona rurka NMR
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-4.25-500-1
śr. zewn. × dł.
4.25 mm × 100 mm
pojemność
370 μL
grubość ścianki
0.82 mm
kolor
natural cap
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NORS4255001-5EA | 4061832864006 |
NORTCM425-5EA | 4061832864471 |