HAM59000-30
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1750 BFP, volume 500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Właściwości
model 1750 BFP
Parametry
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
700 psig pressure
śr. wewn. × śr. zewn.
3.26 mm × 7.75 mm
pojemność
500 μL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)