Kluczowe dokumenty
NORS305001
Bruker Match tubes
O.D. × L 3.0 mm × 100 mm, volume 160 μL
Synonim(y):
Precyzyjnie obrobiona rurka NMR
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-3.0-500-1
śr. zewn. × dł.
3.0 mm × 100 mm
pojemność
160 μL
grubość ścianki
0.58 mm
kolor
green cap
Opis ogólny
Ultra-precision machined NMR tubes for the Bruker MATCH system. Caps are color-coded by size, order separately.
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.
Informacje prawne
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)