Z286397
FEP sample tube liner
Wilmad 6005-7, O.D. 5 mm
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
opis
Recommended outer tube 528-PP-7
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 6005-7
śr. zewn.
5 mm
pojemność
80 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Thin-wall FEP liner minimizes filling factor losses of using inserts and protects NMR tube from etching effects of strong acids containing fluoride ions. Liners are 8 in. L and fit snugly into most common 7 in. L thin-wall tubes. A PTFE plug to close each liner is included. Not recommended for elevated temperature studies.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z286397-1EA | 4061832803128 |