NCXAUSH50
Gold Nanospheres
Silica-Shelled, 50 nm, NanoXact, 1 mg/mL in ethanol, Silica (Silanol)
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
nanospheres
stężenie
1 mg/mL in ethanol
wielkość cząstki
50 nm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Nanosfery złota (powlekane krzemionką, 50 nm, NanoXact, 1 mg/ml w etanolu, Silica (Silanol)) mogą być wykorzystywane do różnych potencjalnych zastosowań, takich jak terapia fototermiczna, spektroskopia Ramana wzmocniona powierzchniowo i biosensory.
Ze względu na swoje właściwości plazmoniczne, nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, począwszy od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i wzorce wielkości.
Nasze nanocząstki złota z powłoką krzemionkową mają solidną powierzchnię i wykazują wysoką stabilność w różnych rozpuszczalnikach. Powłoka krzemionkowa oferuje wszechstronną powierzchnię do przyłączania grup funkcyjnych lub tworzenia powierzchni hydrofobowych i hydrofilowych. Obecność powłoki krzemionkowej na powierzchni nanocząstek złota pozwala również na ich łatwiejsze osadzanie na podłożach i włączanie do różnych rozpuszczalników, żywic i materiałów utwardzalnych, jednocześnie chroniąc je przed agregacją i zachowując ich właściwości optyczne.
Nasze nanocząstki złota z powłoką krzemionkową mają solidną powierzchnię i wykazują wysoką stabilność w różnych rozpuszczalnikach. Powłoka krzemionkowa oferuje wszechstronną powierzchnię do przyłączania grup funkcyjnych lub tworzenia powierzchni hydrofobowych i hydrofilowych. Obecność powłoki krzemionkowej na powierzchni nanocząstek złota pozwala również na ich łatwiejsze osadzanie na podłożach i włączanie do różnych rozpuszczalników, żywic i materiałów utwardzalnych, jednocześnie chroniąc je przed agregacją i zachowując ich właściwości optyczne.
Przechowywanie i stabilność
NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8C, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres przydatności do użycia. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność podczas zmiany warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Informacje prawne
Produkt firmy nanoComposix, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Exceptionally high payload of doxorubicin in hollow gold nanospheres for near-infrared light-triggered drug release
You J, et al.
ACS Nano, 4(2), 1033-1041 (2010)
Facile one-pot synthesis of gold nanoparticles stabilized with bifunctional amino/siloxy ligands
Zhu H, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 287(1), 360-365 (2005)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NCXAUSH50-1ML | 4061838804013 |
NCXAUSH50-10ML | 4061838804006 |
NCXAUSH50-5ML | 4061838804020 |