Merck
388211
Sigma-Aldrich
Perfluorooctanes
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
bp
103-105 °C (lit.)
gęstość
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
Perfluorooctanes can be used as a fluorous solvent for aerobic oxidation of alcohols to carbonyl compounds in fluorous biphasic systems. It can also be employed in the synthesis of perfluoroalkyl-substituted bis(oxazolines).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cobalt (II) perfluorooctane sulfonate catalyzed highly efficient aerobic oxidation of alcohols in fluorous biphasic systems.
Yi WB and Cai C
Australian Journal of Chemistry, 59(5), 349-353 (2006)
Synthesis of Perfluoroalkyl-Substituted Bis (oxazolines) as Ligands for Catalytic Enantioselective Reactions.
Annunziata R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(7), 1191-1197 (2003)