Merck
372439
Sigma-Aldrich
Perfluoro(methyldecalin), mixture of isomers
technical grade, 80%
Synonim(y):
Heptadecafluorodecahydro(trifluoromethyl)naphthalene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11F20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.09
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
80%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.317 (lit.)
bp
137-160 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
gęstość
1.95 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F.FC(F)(F)C3(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C4(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C34F
InChI
1S/C11F20/c12-1-2(13,6(19,20)10(27,28)9(25,26)4(1,15)16)5(17,18)8(23,24)7(21,22)3(1,14)11(29,30)31
Klucz InChI
LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Perfluoro(metylodekalina) jest rozpuszczalnikiem fluorowanym.
Zastosowanie
Perfluoro(metylodekalina) jest odpowiednim odczynnikiem stosowanym do badania reakcji anionów jodkowych i anionów pochodzących z jonizacji jarzeniowej perfluoro(metylodekaliny) z jonami dodatnimi pochodzącymi z poli(glikolu etylenowego). Jest to odpowiedni odczynnik stosowany do utleniania alkoholi porfiryną rutenową w wyższych temperaturach (140ºC) i podwyższonym ciśnieniu tlenu (50 psi). Perfluoro(metylodekalina (Perfluoro-1-Methyldecalin) może być stosowana do przygotowania undecafluoro-6-trifluorometylotetraliny poprzez defluorowanie.
Inne uwagi
Contains perfluorodecalin
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Perfluoro-1-methyldecalin as a potential oxygen carrier with fluid scleral lenses.
M F Refojo et al.
Current eye research, 4(6), 732-733 (1985-06-01)
Michinao Hashimoto et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 3(10), 1792-1802 (2007-09-25)
A method is described for the formation of stable, composite aqueous emulsions of 1) combinations of distinct families of bubbles of nitrogen, 2) combinations of distinct families of droplets of an organic fluid (either perfluoro(methyl)decalin or hexadecane), and 3) combinations
M K Bakulin et al.
Mikrobiologiia, 75(3), 371-376 (2006-07-29)
The isolates of pseudomonads (56) and of Plesiomonas shigelloides (7) exhibiting ice-forming activity were isolated from plant leaves and rhizosphere. The theoretical possibility of the application of perfluorocarbons (PFC) with a gas-transporting function (perfluorodecalin, carbogal, and perfluoromethyldecalin) for the cultivation
Reactions of poly (ethylene glycol) cations with iodide and perfluorocarbon anions.
Stephenson Jr JM and McLuckey SA.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 9(9), 957-965 (1998)
D J McIver et al.
Biochimica et biophysica acta, 751(1), 74-80 (1983-03-22)
An effective substitute for pulmonary surfactant must be able to reduce water-vapour surface tensions to under 1 mN/m and it must spread rapidly and spontaneously at the air interface from the aqueous phase. Pure dipalmitoylphosphatidylcholine meets the former requirement, but