About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CH(CH2)3CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
FCOUHTHQYOMLJT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M48171-50G | |
M48171-5G | 4061832290126 |
M48171-25G | |
M48171-100G |