Merck
189731
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hexanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2CHOHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Beilstein:
1731619
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
148-150 °C (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)CCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
ZDVJGWXFXGJSIU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Metylo-2-heksanol jest niekrystalizowalnym alkoholem drugorzędowym, a jego złożona względna przenikalność elektryczna została zmierzona w szerokim zakresie temperatur i ciśnień.
Zastosowanie
5-Metylo-2-heksanol został użyty jako wzorzec wewnętrzny do szybkiej ekstrakcji związków aromatycznych z brandy winogronowych i wodno-alkoholowych ekstraktów drzewnych za pomocą ultradźwięków.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lee Wei Lim et al.
Scientific reports, 6, 37568-37568 (2016-11-22)
Tetratricopeptide repeat domain 9A (TTC9A) expression is abundantly expressed in the brain. Previous studies in TTC9A knockout (TTC9A
S Pawlus et al.
The Journal of chemical physics, 135(8), 084507-084507 (2011-09-08)
The complex relative permittivity of a non-crystallizable secondary alcohol, 5-methyl-2-hexanol, is measured over a wide range of temperatures and pressures up to 1750 MPa (17.5 kbar). The data at atmospheric pressure (P = 0.101 MPa) are analyzed in terms of
Improved method for extraction of aroma compounds in aged brandies and aqueous alcoholic wood extracts using ultrasound.
Caldeira I, et al.
Analytica Chimica Acta, 513(1), 125-134 (2004)
Li Guan et al.
Brain research bulletin, 157, 162-168 (2020-02-15)
The involvement of tetratricopeptide repeat domain 9A (TTC9A) deficiency in anxiety-like responses and behavioral despair through estradiol action on the serotonergic system has been reported. Emerging evidence suggests that estradiol is a potent modulator of neuroplasticity. As estradiol and neuroplasticity
J Granja-Soares et al.
Food chemistry, 333, 127450-127450 (2020-07-15)
The aged wine spirit is a beverage with great aromatic complexity. Their volatile compounds with odorant power coming from the distillate and from the wood used in its ageing, and the interactions that take place in the process, enhanced by