Merck
H11904
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanediol
99% (mixture of isomers)
Synonim(y):
2,5-Hexylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Beilstein:
1719248
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99% (mixture of isomers)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
gęstość
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)CCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-heksanodiol może być stosowany jako:
  • Reagent do syntezy N-podstawionych piroli poprzez oksydacyjne sprzęganie z aminami pierwszorzędowymi.
  • Środek alkilujący do syntezy podstawionych karbazoli poprzez alkilowanie Friedela-Craftsa z indolami.
  • Monomer do otrzymywania poliestrów w reakcji z chlorkami diacydów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J Haberland et al.
Applied microbiology and biotechnology, 58(5), 595-599 (2002-04-17)
Diastereoselective reduction of diketones with Lactobacillus kefir DSM 20587 was examined. The reduction of both oxo-functions proceeded highly diastereoselectively. (2 R,5 R)-Hexanediol 3 was produced starting from (2,5)-hexanedione 1 in quantitative yields with enantiomeric excess >99% and diastereomeric excess >99%.
K Kannan et al.
Environmental research, 36(1), 14-25 (1985-02-01)
A preliminary study on immunotoxicologic evaluation of 2,5-hexanediol (one of the principal metabolites of n-hexane), involving multiple immunological parameters, was carried out in mice. Mice were exposed to 2,5-hexanediol at a 1/5 LD50 dose level for 7 days. Pathotoxicological changes
B Bäckström et al.
Archives of toxicology, 67(4), 277-283 (1993-01-01)
Male albino (Sprague Dawley) and pigmented (Norwegian Brown) rats received 1% 2,5-hexanediol (H) in their drinking water for 5 or 8 weeks, respectively. The rats were housed either in 12 h light (average 30 cd/cm2 inside cage) and 12 h
A Bhatt et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 8(1), 53-57 (1988-02-01)
The effects of neurotoxic solvents, i.e. 2,5-hexanedione (2,5-HD), 2,5-hexanediol (2,5-HDiol) and the non-neurotoxic solvent, 2,4-hexanedione (2,4-HD) (500 mg/kg body wt./day, i.p.), have been studied on the lipid composition of brain and sciatic nerves in weanling rats. Five-day-old rats were administered
H B Jones et al.
Acta neuropathologica, 58(4), 286-290 (1982-01-01)
Rats were given 2,5-hexanediol, a metabolite of n-hexane, in the drinking water until they developed a marked degree of paresis over about 7 weeks and were then allowed to recover naturally. The time course and the manner of removal of