Kluczowe dokumenty
112100
Hexylene glycol
99%
Synonim(y):
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
7.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- pH regulatory divergent point for the selective bio-oxidation of primary diols during resting cell catalysis.: This study highlights the role of Hexylene Glycol in biocatalysis, emphasizing its application in enhancing the selective oxidation of primary diols, which is pivotal for developing efficient bio-based production processes (Hua et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?