Kluczowe dokumenty
ARK2151
Hexylene glycol
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
7.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for manufacturing use
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)