Materiały
gold/chromium electrode (Au/Cr)
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
Właściwości
BN/SiO2 coating
opakowanie
pkg of 12 diced devices
producent / nazwa handlowa
IDE101D
die thickness
525 μm , silicon
rozmiar elektrody
10 nm , chrome
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
IDE101D-1EA | 4065267981062 |