Kluczowe dokumenty
IDE200
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiały
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
opakowanie
pkg of 12 non-diced devices
producent / nazwa handlowa
IDE200
die thickness
525 μm , silicon
rozmiar elektrody
10 nm , chrome
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)