Kluczowe dokumenty
BR66025
BRAND® dessicator plate
for nominal size 200 mm, O.D. 190 mm, polypropylene
Synonim(y):
Accessories, Desiccator plate, Desiccators
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały:
polypropylene
śr. zewn.:
190 mm
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 66025
śr. zewn.
190 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)