BR65965
BRAND® dessicator plate
for nominal size 150 mm, O.D. 140 mm, porcelain
Synonim(y):
Accessories, Desiccator plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
porcelain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 65965
śr. zewn.
140 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nasze płyty porcelanowe do eksykatorów szklanych i płyty polipropylenowe (PP) do eksykatorów PC/PP są niezbędnymi komponentami zaprojektowanymi w celu zwiększenia funkcjonalności i wydajności procesów eksykacji. Zarówno płyty porcelanowe, jak i PP zostały zaprojektowane w celu optymalizacji wydajności eksykatorów, zapewniając ochronę próbek przed wilgocią i zanieczyszczeniami środowiskowymi.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)