BR65031
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 150 mm × 215 mm × 233 mm, with knob lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
with knob lid
producent / nazwa handlowa
BRAND 65031
średnica nominalna × śr. zewn. × wys.
150 mm × 215 mm × 233 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Boro 3.3. DIN 12491. Precyzyjnie szlifowane płaskie kołnierze. Powierzchnia pierścienia bazowego nabijana w celu poprawy stabilności i zapobiegania pęknięciom. Wymienna pokrywa.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)