BR65643
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with knob
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 115 mm, with knob lid
Synonim(y):
Accessories, Lids
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
with knob lid
producent / nazwa handlowa
BRAND 65643
średnica nominalna × śr. zewn. × wys.
250 mm × 320 mm × 115 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wykonana z wysokiej jakości materiałów pokrywa posiada solidne pokrętło ułatwiające obsługę i bezpieczne uszczelnienie. Zaprojektowana specjalnie do użytku ze szklanymi eksykatorami 1191, zapewnia idealne dopasowanie.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR65643-1EA | 4061831857696 |