Kluczowe dokumenty
BR32805
BRAND® USP BLAUBRAND® class A measuring cylinder, tall form
volume 5 mL
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Graduated Cylinders, USP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
DE-M marking
producent / nazwa handlowa
BRAND 32805
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Wysoki cylinder miarowy 1191 USP BLAU1191 klasy A jest wykonany z wysokiej jakości szkła Boro 3.3, zapewniającego trwałość i precyzję. Spełnia normy DIN EN ISO 4788 i jest skalibrowany na zawartość (TC, In), dzięki czemu nadaje się do dokładnego pomiaru cieczy. Konstrukcja posiada wylewkę ułatwiającą nalewanie i sześciokątną szklaną podstawę zapewniającą stabilność. Do każdego cylindra miarowego dołączony jest certyfikat partii USP. Ten cylinder miarowy jest niezbędnym narzędziem dla laboratoriów wymagających wysokiej dokładności i niezawodności pomiaru cieczy.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR32805-2EA4061831846003