SLW3285-10
Pyrex® Measuring cylinder, class B, squat form, heavy duty rim, blue graduations
10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3285-100
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
blue graduation
borosilicate glass
Właściwości
graduations 1.0 mL
heavy duty rim
squat form
producent / nazwa handlowa
3285-10
SciLabware
Wysokość
100 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4788
- Wysokość przysiadu - większa stabilność
- Wytrzymała konstrukcja zapewniająca większą wytrzymałość mechaniczną i dłuższą żywotność:
- Mocno ścięta krawędź i wylewka
- Wygodniejszy w użyciu w ograniczonych przestrzeniach - np. w dygestoriach
- Podziałka pokryta niebieską emalią
- Wyprodukowany z borokrzemowego szkła Pyrex
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)