Z610569
Hirschmann® measuring cylinders, Class A
volume 2000 mL, accuracy: 10 mL
About This Item
Materiały
borosilicate glass
hexagonal glass base
Właściwości
subdivision 20 mL
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 223 01 94
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
2000 mL, accuracy: 10 mL
Wysokość
570 mm
kolor
blue graduations
Opis ogólny
Hirschmann supplies class A or AS volumetric glassware with a batch sign and the indication of the production year as standard at no additional charge. Therefore these measuring instruments are suitable for the use in labs certified acc. to DIN ISO 9000.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)