Kluczowe dokumenty
Z324310
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
5 mL
Wysokość
115 mm
Opis ogólny
Measuring cylinders tall form. Class A conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
BR32105 (India)
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.