HAM238150
1363 Laboratoryjna elektroda pH SlimTrode
glass, S7 connector
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Materiały
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
Właściwości
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
Parametry
-10-80 °C temp. range
Średnica
12 mm
głębokość zanurzenia
15 mm
pH
0-14
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)