Kluczowe dokumenty
HAM238100
Hamilton® MiniTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
Synonim(y):
Hamilton pH Electrode, Mini pH Electrode
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Właściwości
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
S7 connector
Parametry
0-100 °C temp. range
Średnica
12 mm
głębokość zanurzenia
7 mm
pH
0-14
Opis ogólny
  • Hamilton® MiniTrode lab pH electrode is optimized for pH measurements in very small volumes (e.g., vials).
  • Requires an immersion depth of only 7 mm.
  • Long-term stable Everef system.
Zastosowanie
Hamilton® MiniTrode lab pH electrode has been used to measure the pH of:
  • plasma-treated water
  • diluted bull semen and SP4medium
  • Saccharomyces cerevisiae strain suspensions
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Addition of Lactobacillus spp., Enrofloxacin or Doxycycline Negatively Affects the Viability of Mycoplasma bovis in Diluted Bovine Semen
Ana Garcia G, et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(5) (2020)