Kluczowe dokumenty
HAM242060
Hamilton® Polilyte Lab Temp pH electrode
Pt1000 temperature sensor, glass, 1 m BNC/1x4 mm banana connector
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
Właściwości
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC/1x4 mm banana connector
Pt1000 temperature sensor
Parametry
-10-80 °C temp. range
Średnica
12 mm
głębokość zanurzenia
15 mm
pH
0-14
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)