Kluczowe dokumenty
MT59904591
Łatwa w czyszczeniu elektroda pH Mettler Toledo RedCap
L 120 mm × 12 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
glass (A41)
glass membrane (polymer)
opis
S7 connection
Without cable
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 59904591
dł. × szerokość
120 mm × 12 mm
Długość
120 mm × 12 mm
Opis ogólny
Elektroda pH Mettler Toledo RedCap 405-60-T-S7/120/9848 to elektroda ogólnego zastosowania. Może być używana jako elektroda nakłuwająca w miękkich mediach, ale także do ogólnych próbek wodnych. Dzięki potrójnemu złączu ceramicznemu i dużej szklanej membranie elektroda 405-60-T-S7/120/9848 reaguje bardzo szybko. Elektrolit jest wolny od srebra dzięki systemowi referencyjnemu 1161 i pułapce jonów srebra.
  • Kombinowana elektroda pH
  • Łatwa do czyszczenia końcówka w kształcie stożka
  • Potrójna membrana ceramiczna
  • Duża szklana membrana A41
  • Odłączany kabel
Informacje prawne
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)