Key Documents
HAM238000
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, S7 connector
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Właściwości
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
S7 connector
Parametry
-10-100 °C temp. range
Średnica
12 mm
głębokość zanurzenia
15 mm
pH
0-14
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)