Kluczowe dokumenty
HAM238180
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, 1 m BNC connector
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Właściwości
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
1 m BNC connector
Parametry
-10-100 °C temp. range
Średnica
12 mm
głębokość zanurzenia
15 mm
pH
0-14
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)