Merck
H42206
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-piperidinol
98%
Synonim(y):
1-Methyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
Beilstein:
103024
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4775 (lit.)
tw
200 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents
  • Substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis
Reactant for synthesis of:
  • CaMKII inhibitors
  • VEGFR and FGFR kinase inhibitors
  • Phosphoinositide-3-kinase inhibitors
  • Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)