Kluczowe dokumenty
H18801
3′-Hydroxyacetophenone
97%
Synonim(y):
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Acetylphenol, 3-Hydroxyphenylethanone, m-Hydroxyacetophenone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
bp
296 °C (lit.)
mp
90-95 °C (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
247.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
119.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?