Kluczowe dokumenty
GF95400727
Magnetic copper
wire, Cu99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, filament diameter 0.1 microns, length 10 m
Synonim(y):
CU805100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.96%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 954-007-27
Długość
10 m
Średnica
0.1 μm , filament diameter
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)