Key Documents
GF36364743
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 50 m, filament diameter 0.1 microns
Synonim(y):
CU805100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.96%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 363-647-43
Długość
50 m
Średnica
0.1 μm , filament diameter
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)