GF91057125
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
1m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonim(y):
PT035150
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 910-571-25
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF91057125-1EA | 4061825456478 |