GF91028875
Nickel-iron alloy, Ni52Fe48
200mm tube, 4.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 4.36mm inside diameter
Synonim(y):
NI197450
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 910-288-75
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF91028875-2EA | 4061829968519 |
GF91028875-1EA | 4061825456454 |
GF91028875-5EA | 4061831019995 |