Merck
400637
Sigma-Aldrich
Silver(I) selenide
greener alternative
About This Item
Wzór liniowy:
Ag2Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
gęstość
8.22 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Ag][Se][Ag]
InChI
1S/2Ag.Se
Klucz InChI
GNWCVDGUVZRYLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electrical properties of silver selenide thin films prepared by reactive evaporation
Kumar MCS and Pradeep B
Bulletin of Materials Science, 25(5), 407-411 null
Studies on the thermodynamic stability of silver selenide
Nasar A and Shamsuddin M
Metall. Mater. Trans. B, 28(3), 519-522 null
Protokoły
HPLC Analysis of Cresols and Phenol on Astec® CYCLOBOND® I 2000
Global Trade Item Number
SKUGTIN
400637-1G
400637-5G4061838053961