GF85361542
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
foil, 100 x 100mm, 0.15mm thickness, as rolled
Synonim(y):
AG200300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 853-615-42
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.15 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF85361542-1EA | 4061825455341 |