GF62035523
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
100mm tube, 6.25mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 6.05mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
PD037500
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 620-355-23
dł. × grubość ścianki
100 mm × 0.1 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
6.25 mm × 6.05 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)