Kluczowe dokumenty
GF50683631
Palladium
tube, 50mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD007150
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 506-836-31
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
50 mm × 0.2 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.0 mm × 1.6 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)