Kluczowe dokumenty
GF19845120
Palladium
rod, 50mm, diameter 4.0mm, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD007940
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 198-451-20
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 4.0 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)