GF42808349
Palladium-silver alloy, Pd77Ag23
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, as rolled
Synonim(y):
PD270250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 428-083-49
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF42808349-1EA | 4061825463513 |
GF42808349-2EA | 4061829964795 |
GF42808349-5EA | 4061831015003 |