Key Documents
GF23952157
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
100mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 2.0mm inside diameter
Synonim(y):
AG207200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 239-521-57
dł. × grubość ścianki
100 mm × 0.1 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.2 mm × 2.0 mm