Merck
GF83872200
Hafnium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.007mm, 97%
Synonim(y):
Hafnium, HF000130
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Hf
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141718
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 838-722-00
rezystywność
29.6 μΩ-cm, 0°C
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.007 mm
tw
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
gęstość
13.3 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
GF57702911GF89162646GF98560402
Hafnium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.007mm, 97%
GF83872200
Hafnium
Hafnium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 97%
GF57702911
Hafnium
Hafnium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, 97%
GF89162646
Hafnium
Hafnium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.004mm, 97%
GF98560402
Hafnium
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
assay
≥97%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
density
13.3 g/cm3 (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
bp
4602 °C (lit.)
bp
4602 °C (lit.)
bp
4602 °C (lit.)
bp
4602 °C (lit.)
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)