Kluczowe dokumenty
204226
Rhodium(III) oxide
99.8%
Synonim(y):
Seskwiotlenek rodu, Trójtlenek sodu
About This Item
Wzór liniowy:
Rh2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.8%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: rhodium
gęstość
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Rh]O[Rh]=O
InChI
1S/3O.2Rh
Klucz InChI
YRUZFXVGBSPFRV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek rodu(III) (Rh2O3), zwany także półtoratlenkiem rodu, to nieorganiczny związek wyróżniający się wysoką stabilnością termiczną i nierozpuszczalnością w większości rozpuszczalników, w tym w wodzie i popularnych kwasach. Jego właściwości elektrochromowe i przewodzące czynią go obiecującym do zastosowań w inteligentnych oknach, wyświetlaczach, kondensatorach i ogniwach paliwowych ze stałym tlenkiem. Ponadto jest stosowany jako katalizator w kilku reakcjach chemicznych, w tym hydroformylacji alkenów i procesach uwodornienia. Jest również stosowany w katalizatorach samochodowych w celu zmniejszenia szkodliwych emisji.
Zastosowanie
Rhodium(III) oxide can be used:
- As a catalyst in various organic reactions such as selective tandem olefin isomerization-hydrosilylation process.
- To prepare a metal oxide photocatalyst (SrTiO3:Rh) for hydrogen production.
- As a precursor to prepare Rh-doped potassium niobate single crystals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
204226-1G | 4061838138194 |
204226-500MG | 4061838138200 |