Kluczowe dokumenty
GF79587994
Scandium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
SC000210
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 795-879-94
rezystywność
50.5 μΩ-cm, 0°C
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.1 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
gęstość
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
Klucz InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)