Merck
GF61543201
Scandium
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 1 g, purity 96+%
Synonim(y):
SC006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sc
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141613
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 615-432-01
rezystywność
50.5 μΩ-cm, 0°C
masa
1 g
maks. wielkość bryłki
25.4 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
gęstość
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
Klucz InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF61543201-1EA4061821121257