Merck
GF13905929
Scandium
powder, max. particle size 250 micron, weight 1 g, purity 99.9%
Synonim(y):
SC006010
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sc
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141613
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 139-059-29
rezystywność
50.5 μΩ-cm, 0°C
masa
1 g
maks. wielk. cząst.
250 μm
tw
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
gęstość
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
Klucz InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials