GF83704002
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm, white
Synonim(y):
AB303101
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 837-040-02
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
1 mm
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83704002-2EA | 4061825018515 |
GF83704002-1EA | 4061825018492 |
GF83704002-10EA | 4061825018485 |
GF83704002-20EA | 4061825018508 |
GF83704002-5EA | 4061825018522 |