Key Documents
GF81014172
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm
Synonim(y):
ME311150
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 810-141-72
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)