GF69297687
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.125 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
ME311100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 692-976-87
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.125 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69297687-10EA | 4061825016924 |
GF69297687-1EA | 4061825016931 |
GF69297687-20EA | 4061825016948 |
GF69297687-2EA | 4061825016955 |
GF69297687-5EA | 4061825016962 |