Kluczowe dokumenty
GF42802129
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m
Synonim(y):
ME311100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 428-021-29
Długość
0.5 m
grubość
0.125 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)